1H-Indol-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Aminoindole
OR928208-1G
OR928208-5G
APOSOR928208-1GEA
68
CHF
APOSOR928208-1G
APOSOR928208-5G
1H-Indol-1-amine 95%
1H-Indol-1-amine
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132.163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151983 CAS-Nummer: 53406-38-5 |