9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene
OR928153-1G
OR928153-250MG
OR928153-5G
APOSOR928153-1GEA
131
CHF
APOSOR928153-1G
APOSOR928153-250MG
APOSOR928153-5G
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Formel:
C₁₇H₁₈O₂ MW: 254,324 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441380 CAS-Nummer: 182121-12-6 |