4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR928142-1G OR928142-250MG
APOSOR928142-1GEA 522 CHF
APOSOR928142-1G APOSOR928142-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701438
CAS-Nummer: 90005-77-9