2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928031-1G OR928031-250MG
APOSOR928031-1GEA 645 CHF
APOSOR928031-1G APOSOR928031-250MG
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
2-Pyridin-4-yl-phenylamine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738704
CAS-Nummer: 106047-18-1