quinoline-4-carbothioamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928020-1G OR928020-250MG
APOSOR928020-1GEA 905 CHF
APOSOR928020-1G APOSOR928020-250MG
quinoline-4-carbothioamide 95%
quinoline-4-carbothioamide
Formel: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,249 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179220
CAS-Nummer: 74585-98-1