5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927931-1G OR927931-250MG OR927931-5G
APOSOR927931-1GEA 92.3 CHF
APOSOR927931-1G APOSOR927931-250MG APOSOR927931-5G
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
5-Bromo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19443914
CAS-Nummer: 1316852-65-9