Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-3-phenoxyaniline
OR927848-1G OR927848-250MG
APOSOR927848-1GEA 688 CHF
APOSOR927848-1G APOSOR927848-250MG
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,248 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738789
CAS-Nummer: 13024-17-4