4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR927741-1G
OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA
264
CHF
APOSOR927741-1G
APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₆N₂ Melting Pt: 27…28 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17281917 CAS-Nummer: 39806-89-8 |