1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927673-1G
APOSOR927673-1GEA
574
CHF
APOSOR927673-1G
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone 95%
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanone
Formel:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,167 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00461792 CAS-Nummer: 10199-63-0 |