2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927641-1G OR927641-5G
APOSOR927641-1GEA 305 CHF
APOSOR927641-1G APOSOR927641-5G
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00275762
CAS-Nummer: 42093-97-0