5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927597-1G OR927597-250MG OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA 358 CHF
APOSOR927597-1G APOSOR927597-250MG APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907911
CAS-Nummer: 89976-56-7