N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-N-boc-aminopropan-3-ol
OR927570-5G
APOSOR927570-5GEA 80.1 CHF
APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Formel: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09751790
CAS-Nummer: 98642-44-5