3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927527-1G OR927527-250MG
APOSOR927527-1GEA 488 CHF
APOSOR927527-1G APOSOR927527-250MG
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234240
CAS-Nummer: 3201-21-6