(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927518-1G OR927518-250MG
APOSOR927518-1GEA 506 CHF
APOSOR927518-1G APOSOR927518-250MG
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,258 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738826
CAS-Nummer: 112913-99-2