7-Acetoxyindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927499-1G OR927499-250MG
APOSOR927499-1GEA 202 CHF
APOSOR927499-1G APOSOR927499-250MG
7-Acetoxyindole 95%
7-Acetoxyindole
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151953
CAS-Nummer: 5526-13-6