3-(hydroxymethyl)-4-isopropoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927479-1G OR927479-250MG
APOSOR927479-1GEA 348 CHF
APOSOR927479-1G APOSOR927479-250MG
3-(hydroxymethyl)-4-isopropoxybenzaldehyde 95%
3-(hydroxymethyl)-4-isopropoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03180282
CAS-Nummer: 959237-03-7