Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927468-1G OR927468-250MG
APOSOR927468-1GEA 948 CHF
APOSOR927468-1G APOSOR927468-250MG
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24726515
CAS-Nummer: 67828-42-6