(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927466-25G
APOSOR927466-25GEA 187 CHF
APOSOR927466-25G
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol 95%
(5-Chlorothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₅H₅ClOS
MW: 148,611 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202649
CAS-Nummer: 74168-69-7