5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927453-1G
APOSOR927453-1GEA 367 CHF
APOSOR927453-1G
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O₂S
MW: 192,623 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00187881
CAS-Nummer: 38275-47-7