1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 793 CHF
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08234589
CAS-Nummer: 36887-98-6