2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927383-1G OR927383-250MG
APOSOR927383-1GEA 522 CHF
APOSOR927383-1G APOSOR927383-250MG
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
2-(Pyridin-2-yl)azepane
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663695
CAS-Nummer: 383128-97-0