6-Methylindolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-indolinone
OR927316-1G OR927316-5G
APOSOR927316-1GEA 71.5 CHF
APOSOR927316-1G APOSOR927316-5G
6-Methylindolin-2-one 95%
6-Methylindolin-2-one
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08457972
CAS-Nummer: 56341-38-9