2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR927315-1G OR927315-250MG
APOSOR927315-1GEA 819 CHF
APOSOR927315-1G APOSOR927315-250MG
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formel: C₇H₄ClN₃
MW: 165.58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738667
CAS-Nummer: 70838-55-0