2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927307-1G
OR927307-250MG
OR927307-5G
APOSOR927307-1GEA
262
CHF
APOSOR927307-1G
APOSOR927307-250MG
APOSOR927307-5G
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₇N₃O MW: 185,182 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09863209 CAS-Nummer: 954226-94-9 |