5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927260-1G OR927260-5G OR927260-10G
APOSOR927260-1GEA 114 CHF
APOSOR927260-1G APOSOR927260-5G APOSOR927260-10G
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formel: C₅H₇ClN₂·ClH
MW: 167.036 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24335262
CAS-Nummer: 1434128-56-9