5-(Pyridin-4-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927233-100MG OR927233-1G OR927233-250MG
APOSOR927233-100MGEA 184 CHF
APOSOR927233-100MG APOSOR927233-1G APOSOR927233-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-ol 95%
5-(Pyridin-4-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-ol
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22565624
CAS-Nummer: 939-08-2