6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927220-100MG OR927220-250MG
APOSOR927220-100MGEA 76.6 CHF
APOSOR927220-100MG APOSOR927220-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09749988
CAS-Nummer: 1000341-75-2