1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927212-1G OR927212-250MG
APOSOR927212-1GEA 905 CHF
APOSOR927212-1G APOSOR927212-250MG
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone
Formel: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173684
CAS-Nummer: 175136-13-7