1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927139-1G OR927139-250MG
APOSOR927139-1GEA 776 CHF
APOSOR927139-1G APOSOR927139-250MG
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine
Formel: C₉H₁₉N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09971229
CAS-Nummer: 1015846-36-2