4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927126-1G
OR927126-250MG
APOSOR927126-1GEA
688
CHF
APOSOR927126-1G
APOSOR927126-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₁₀OS MW: 166,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827456 CAS-Nummer: 851634-60-1 |