Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926979-10G OR926979-1G OR926979-5G
APOSOR926979-10GEA 346 CHF
APOSOR926979-10G APOSOR926979-1G APOSOR926979-5G
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Dimethyl ethylidenemalonate
Formel: C₇H₁₀O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008447
CAS-Nummer: 17041-60-0