(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR926918-1G OR926918-250MG OR926918-5G
APOSOR926918-1GEA 170 CHF
APOSOR926918-1G APOSOR926918-250MG APOSOR926918-5G
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol
Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236863
CAS-Nummer: 148459-54-5