3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methylcyclobutanecarboxylic acid
OR926901-1G
OR926901-25G
OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA
126
CHF
APOSOR926901-1G
APOSOR926901-25G
APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01734189 CAS-Nummer: 57252-83-2 |