2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-5-methoxypyrimidin-4-amine
OR926836-5G
APOSOR926836-5GEA
74.9
CHF
APOSOR926836-5G
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine
Formel:
C₅H₆ClN₃O MW: 159,574 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17169913 CAS-Nummer: 99979-77-8 |