5,6,7,8-Tetrahydroquinazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926731-1G
APOSOR926731-1GEA 424 CHF
APOSOR926731-1G
5,6,7,8-Tetrahydroquinazoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinazoline
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15146638
CAS-Nummer: 5632-33-7