Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926624-1G
OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA
129
CHF
APOSOR926624-1G
APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21364708 CAS-Nummer: 792848-34-1 |