5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-1GEA 680 CHF
APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₃Cl₂NO₂S
MW: 212,054 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06739113
CAS-Nummer: 885277-08-7
UN: 3261
ADR: 8,II