Morpholin-3-ylmethanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxymethylmorpholine
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 114 CHF
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.146 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038650
CAS-Nummer: 106910-83-2