1-Chloro-2-methylpropyl propionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926388-1G
OR926388-5G
APOSOR926388-1GEA
45.3
CHF
APOSOR926388-1G
APOSOR926388-5G
1-Chloro-2-methylpropyl propionate 95%
1-Chloro-2-methylpropyl propionate
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09033184 CAS-Nummer: 58304-65-7 |