6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
OR926347-1G OR926347-250MG OR926347-5G
APOSOR926347-1GEA 138 CHF
APOSOR926347-1G APOSOR926347-250MG APOSOR926347-5G
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778342
CAS-Nummer: 41598-71-4