Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926326-1G
OR926326-5G
APOSOR926326-1GEA
103
CHF
APOSOR926326-1G
APOSOR926326-5G
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275081 CAS-Nummer: 14542-15-5 |