5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926276-100MG OR926276-1G OR926276-250MG
APOSOR926276-100MGEA 193 CHF
APOSOR926276-100MG APOSOR926276-1G APOSOR926276-250MG
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11203618
CAS-Nummer: 51-27-4