2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926218-1G
OR926218-250MG
APOSOR926218-1GEA
862
CHF
APOSOR926218-1G
APOSOR926218-250MG
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride 95%
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁N₃·ClH MW: 185,654 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11043222 CAS-Nummer: 210538-73-1 |