3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 367 CHF
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Formel: C₁₁H₁₁NS
MW: 189,277 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435868
CAS-Nummer: 859850-86-5
UN: 3259
ADR: 8,III