3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926076-1G OR926076-5G
APOSOR926076-1GEA 52.2 CHF
APOSOR926076-1G APOSOR926076-5G
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09931765
CAS-Nummer: 91239-98-4