4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925987-1G OR925987-5G
APOSOR925987-1GEA 166 CHF
APOSOR925987-1G APOSOR925987-5G
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864532
CAS-Nummer: 6250-80-2