5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925945-1G OR925945-5G
APOSOR925945-1GEA 262 CHF
APOSOR925945-1G APOSOR925945-5G
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059993
CAS-Nummer: 1015939-90-8