4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Hydroxy-7-methoxyquinolin-2(1H)-one
OR925894-1G
OR925894-5G
APOSOR925894-1GEA
94
CHF
APOSOR925894-1G
APOSOR925894-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
Formel:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,183 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00101261 CAS-Nummer: 27037-34-9 |