2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925768-1G OR925768-250MG
APOSOR925768-1GEA 967 CHF
APOSOR925768-1G APOSOR925768-250MG
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₆H₉ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059899
CAS-Nummer: 3914-46-3