2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrimidin-4-ol
OR925753-1G OR925753-250MG
APOSOR925753-1GEA 78.4 CHF
APOSOR925753-1G APOSOR925753-250MG
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,532 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038284
CAS-Nummer: 55873-09-1